p-Cresol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Metilfenol
A13531.0B
A13531.0I
A13531.22
A13531.30
A13531.0BEA
161
EUR
A13531.0B
A13531.0I
A13531.22
A13531.30
p-Cresol ≥99%
p-Cresol
Purity: 99%
CAS No.: 106-44-5
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 89°(192°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 1305151
Merck Reference: 14,2579
UN No.: 3455
MDL No.: MFCD00002376
Formula:
C₇H₈O MW: 108,14 g/mol Pto. Ebullición: 201…202 °C Pto. de fusión: 32…34 °C Densidad: 1,034 Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002376 Núm. CAS: 106-44-5 EINECS: 203-398-6 UN: 3455 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,2579 |