p-Cresol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Metilfenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05223.0101
8.05223.1001
8.05223.0101EA
44.9
EUR
8.05223.0101
8.05223.1001
p-Cresol para síntesis, Sigma-Aldrich®
p-Cresol
Formula:
C₇H₈O MW: 108.14 g/mol Pto. Ebullición: 201.8 Pto. de fusión: 32…34 °C Densidad: 1.034 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 86 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002376 Núm. CAS: 106-44-5 EINECS: 203-398-6 UN: 3455 ADR: 6.1 (8) II Índice Merck: 13,02604 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 20 g/l (20 °C) |
Melting Point | 32 - 34 °C |
Molar Mass | 108.14 g/mol |
Boiling Point | 202.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.06 hPa (20 °C) |
Flash Point | 86 °C |
Explosion Limit | 1 %(V) |
Density | 1.034 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 555 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |