Alcohol 3-fenoxibencílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
183770250 183771000 183770050
ACRO183770250EA 85.4 EUR
ACRO183770250 ACRO183771000 ACRO183770050
Alcohol 3-fenoxibencílico 98%
Alcohol 3-fenoxibencílico
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 135…140 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,1456 g/cm³
Pto. de inflamación: 309 °C
Número MDL: MFCD00004636
Núm. CAS: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 99 to 101 % (quetiapine hemifumarate dry substance)
Titration with NaOH 12.5 to 13.8 % (fumaric acid dry substance)