4-terc-Butilpirocatecol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
A14599.0B
A14599.0I
A14599.30
A14599.0BEA
143
EUR
A14599.0B
A14599.0I
A14599.30
4-terc-Butilpirocatecol ≥98%
4-terc-Butilpirocatecol
Purity: 98%
CAS No.: 98-29-3
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 151°(303°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 2043335
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00002201
Formula:
C₁₀H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 284…286 °C Pto. de fusión: 53…57 °C Densidad: 1,049 Pto. de inflamación: 151 °C (303 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002201 Núm. CAS: 98-29-3 EINECS: 202-653-9 UN: 2923 ADR: 8,III |