2-Metilresorcinol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6-Dihidroxitolueno
364740250 364741000
ACRO364740250EA 40.2 EUR
ACRO364740250 ACRO364741000
2-Metilresorcinol 98%
2-Metilresorcinol
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 118…124 °C
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002271
Núm. CAS: 608-25-3
EINECS: 210-155-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 124 °C
GC ≥97.5 %