2-Metilresorcinol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,6-Dihidroxitolueno
A11821.0B
A11821.18
A11821.30
A11821.0BEA
573
EUR
A11821.0B
A11821.18
A11821.30
2-Metilresorcinol 98%
2-Metilresorcinol
Purity: 98%
CAS No.: 608-25-3
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 135°(275°F)
Melting Point: 118-122°
Boiling Point: 264°
Beilstein Reference: 2042177
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002271
Formula:
C₇H₈O₂ MW: 124,14 g/mol Pto. Ebullición: 264 °C Pto. de fusión: 118…122 °C Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002271 Núm. CAS: 608-25-3 EINECS: 210-155-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |