4-Hexilresorcinol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
197920250 197921000
ACRO197920250EA 60 EUR
ACRO197920250 ACRO197921000
4-Hexilresorcinol 98%
4-Hexilresorcinol
Formula: C₁₂H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 333 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 65…70 °C
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002284
Núm. CAS: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Índice Merck: 12,04750
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light pink to light orange Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
HPLC ≥97.5 %