4-Hexilresorcinol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A12552.06 A12552.14 A12552.22
A12552.06EA 24.1 EUR
A12552.06 A12552.14 A12552.22
4-Hexilresorcinol ≥99%
4-Hexilresorcinol
Purity: 99% CAS No.: 136-77-6 Molecular Formula: C12H18O2 Formula Weight: 194.27 Flash Point: 100°(230°F) Melting Point: 64-67° Boiling Point: 333-335° Beilstein Reference: 2048312 Merck Reference: 14,4712 MDL No.: MFCD00002284
Formula: C₁₂H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 333…335 °C
Pto. de fusión: 64…67 °C
Pto. de inflamación: >100 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002284
Núm. CAS: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Índice Merck: 14,4712