4-Hexilresorcinol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Hexylresorcinol, 4-Hexylbenzene-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20647.0025 8.20647.0100
8.20647.0025EA 65.8 EUR
8.20647.0025 8.20647.0100
4-Hexilresorcinol para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Hexilresorcinol
Formula: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Pto. Ebullición: 333 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 64…67 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002284
Núm. CAS: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Índice Merck: 12,04750
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 64 - 67 °C
Molar Mass 194.27 g/mol
Bulk Density 340 kg/m3
Boiling Point 333 - 335 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C
pH 7.7 (0.5 g/l, H2O, 20 °C)