3,5-Dihidroxitolueno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Metilresorcinol, Orcina
416580050 416580250 416581000
ACRO416580050EA 64.2 EUR
ACRO416580050 ACRO416580250 ACRO416581000
3,5-Dihidroxitolueno 98%
3,5-Dihidroxitolueno
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Pto. Ebullición: 290 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 105…110 °C
Densidad: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002291
Núm. CAS: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Índice Merck: 12,06995
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink to grey to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥97.5 %