3,5-Dihidroxitolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L18567.14
L18567.06
L18567.14EA
182
EUR
L18567.14
L18567.06
3,5-Dihidroxitolueno ≥99%
3,5-Dihidroxitolueno
Purity: 99%
CAS No.: 504-15-4
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Melting Point: 106-108°
Boiling Point: 287-290°
Merck Reference: 14,6864
MDL No.: MFCD00002291
Formula:
C₇H₈O₂ Pto. Ebullición: 287…290 °C Pto. de fusión: 106…108 °C Densidad: 1,2895 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 159 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002291 Núm. CAS: 504-15-4 EINECS: 207-984-2 Índice Merck: 14,6864 |