3,5-Dihidroxitolueno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 5-Metilresorcinol, Orcina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20933.0005 8.20933.0025 8.20933.0100 8.20933.0002
8.20933.0005EA 43 EUR
8.20933.0005 8.20933.0025 8.20933.0100 8.20933.0002
3,5-Dihidroxitolueno para síntesis, Sigma-Aldrich®
3,5-Dihidroxitolueno
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Pto. Ebullición: 290 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 109 °C
Densidad: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 159 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002291
Núm. CAS: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Índice Merck: 12,06995
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 80 g/l (20 °C)
Melting Point 109 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 147 °C (7 hPa)
Flash Point 159 °C