2-terc-Butilhidroquinona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
150820020 150820050 150822500 150825000
ACRO150820020EA 398 EUR
ACRO150820020 ACRO150820050 ACRO150822500 ACRO150825000
2-terc-Butilhidroquinona 97%
2-terc-Butilhidroquinona
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 273 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 125…130 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002344
Núm. CAS: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Crystalline powder (May contain black particles)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %