2-terc-Butilhidroquinona ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
Purity: 97%
CAS No.: 1948-33-0
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 171°(339°F)
Melting Point: 126-129°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 637923
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002344
Formula:
C₁₀H₁₄O₂ MW: 166,22 g/mol Pto. Ebullición: 295 °C Pto. de fusión: 126…129 °C Densidad: 1,050 Pto. de inflamación: 171 °C (339 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002344 Núm. CAS: 1948-33-0 EINECS: 217-752-2 UN: 3077 ADR: 9,III |