2-terc-Butilhidroquinona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41424.0100 8.41424.0500
8.41424.0100EA 65.1 EUR
8.41424.0100 8.41424.0500
2-terc-Butilhidroquinona para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylhydroquinone
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Pto. Ebullición: 273 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 128 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002344
Núm. CAS: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 127 - 129 °C
Molar Mass 166.21 g/mol
Boiling Point 295 °C (1013 hPa)
Flash Point 171 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 457 °C