2-Metilhidroquinona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
150830010 150832500 150830050
ACRO150830010EA 214 EUR
ACRO150830010 ACRO150832500 ACRO150830050
2-Metilhidroquinona 99%
2-Metilhidroquinona
Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 126 °C
Pto. de inflamación: 172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002345
Núm. CAS: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥126 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.1 %