2-Metilhidroquinona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methylhydroquinone
B21241.0B B21241.30
B21241.0BEA 210 EUR
B21241.0B B21241.30
2-Metilhidroquinona ≥99%
2-Metilhidroquinona
Purity: 99% CAS No.: 95-71-6 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 172°(341°F) Melting Point: 127-130° Boiling Point: 284-286° Beilstein Reference: 2041489 MDL No.: MFCD00002345
Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 284…286 °C
Pto. de fusión: 127…130 °C
Pto. de inflamación: 172 °C (341 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002345
Núm. CAS: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III