Alcohol salicilico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
173330250 173331000 173330010
ACRO173330250EA 37.3 EUR
ACRO173330250 ACRO173331000 ACRO173330010
Alcohol salicilico 97%
Alcohol salicilico
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Pto. Ebullición: 268 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 83…87 °C
Densidad: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004617
Núm. CAS: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Índice Merck: 12,08477
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %