Alcohol salicilico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
A14410.0B A14410.18 A14410.30
A14410.0BEA 716 EUR
A14410.0B A14410.18 A14410.30
Alcohol salicilico ≥99%
Alcohol salicilico
Purity: 99% CAS No.: 90-01-7 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 83-87° Beilstein Reference: 1907195 Merck Reference: 14,8325 MDL No.: MFCD00004617
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Pto. Ebullición: 268
Pto. de fusión: 83…87 °C
Densidad: 1.1613 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004617
Núm. CAS: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Índice Merck: 12,08477