Alcohol salicilico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
(2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20662.0050
8.20662.0250
8.20662.0010
8.20662.0050EA
89.2
EUR
8.20662.0050
8.20662.0250
8.20662.0010
Alcohol salicilico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Alcohol salicilico
Formula:
C₇H₈O₂ MW: 124.14 g/mol Pto. Ebullición: 268 Pto. de fusión: 82 Densidad: 1.1613 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004617 Núm. CAS: 90-01-7 EINECS: 201-960-5 Índice Merck: 12,08477 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 63 g/l (20 °C) |
Melting Point | 83 - 86 °C |
Molar Mass | 124.14 g/mol |
Synonyms | Saligenine, Salicyl alcohol |
Hill Formula | C7H8O2 |
Chemical Formula | 2-(OH)C6H4CH2OH |