Alcohol 3-hidroxibencílico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
121020050 121020250 121025000
ACRO121020050EA 39 EUR
ACRO121020050 ACRO121020250 ACRO121025000
Alcohol 3-hidroxibencílico 97%
Alcohol 3-hidroxibencílico
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Pto. Ebullición: 86 - 87 °C (0,001 -rr)
Pto. de fusión: 67…71 °C
Densidad: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004643
Núm. CAS: 620-24-6
EINECS: 210-633-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 71 °C
GC ≥96.0 %