Alcohol 3-hidroxibencílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
A15981.06 A15981.14 A15981.22
A15981.06EA 38.7 EUR
A15981.06 A15981.14 A15981.22
Alcohol 3-hidroxibencílico ≥98%
Alcohol 3-hidroxibencílico
Purity: 98% CAS No.: 620-24-6 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 69-72° Boiling Point: ca 300° dec. MDL No.: MFCD00004643
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Pto. Ebullición: ∼300 °C (desc.)
Pto. de fusión: 69…72 °C
Densidad: 1,16
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004643
Núm. CAS: 620-24-6
EINECS: 210-633-6