Alcohol 4-hidroxibencílico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
121030250 121031000 121035000
ACRO121030250EA 69.9 EUR
ACRO121030250 ACRO121031000 ACRO121035000
Alcohol 4-hidroxibencílico 97%
Alcohol 4-hidroxibencílico
Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 252 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004658
Núm. CAS: 623-05-2
EINECS: 210-768-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%