Alcohol 4-hidroxibencílico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13132.18
A13132.22
A13132.30
A13132.18EA
94.7
EUR
A13132.18
A13132.22
A13132.30
Alcohol 4-hidroxibencílico ≥99%
Alcohol 4-hidroxibencílico
Purity: 99%
CAS No.: 623-05-2
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Melting Point: 114-122°
Boiling Point: 251-253°
MDL No.: MFCD00004658
Formula:
C₇H₈O₂ Pto. Ebullición: 251…253 °C Pto. de fusión: 114…122 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004658 Núm. CAS: 623-05-2 EINECS: 210-768-0 |