5-(Hidroximetil)resorcinol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
344060050 344060250
ACRO344060050EA 91.3 EUR
ACRO344060050 ACRO344060250
5-(Hidroximetil)resorcinol 98%
5-(Hidroximetil)resorcinol
Formula: C₇H₈O₃
Pto. de fusión: 181…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016867
Núm. CAS: 29654-55-5
EINECS: 249-751-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige-pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %