Fenil m-tolil éter ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Phenyl m-tolyl ether, 1-Methyl-3-phenoxybenzene
B21899.14 B21899.22
B21899.14EA 59.3 EUR
B21899.14 B21899.22
Fenil m-tolil éter ≥97%
Fenil m-tolil éter
Purity: 97% CAS No.: 3586-14-9 Molecular Formula: C13H12O Formula Weight: 184.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5740 Boiling Point: 271-273° Beilstein Reference: 2045714 MDL No.: MFCD00008531
Formula: C₁₃H₁₂O
MW: 184.24 g/mol
Pto. Ebullición: 271…273 °C
Densidad: 1.052
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008531
Núm. CAS: 3586-14-9
EINECS: 222-716-4