4-terc-Butiltiofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12148.03 A12148.06 A12148.14
A12148.03EA 31.1 EUR
A12148.03 A12148.06 A12148.14
4-terc-Butiltiofenol ≥97%
4-terc-Butiltiofenol
Purity: 97% CAS No.: 2396-68-1 Molecular Formula: C10H14S Formula Weight: 166.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5485 Odour: Stench Melting Point: -11° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 606476 MDL No.: MFCD00022067
Formula: C₁₀H₁₄S
Pto. Ebullición: 238 °C
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 0,990
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022067
Núm. CAS: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6
UN: 3334
ADR: 9,