4-Toluenotiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21130.0100 8.21130.0250
8.21130.0100EA 225 EUR
8.21130.0100 8.21130.0250
4-Toluenotiol para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-Toluenotiol
Formula: C₇H₈S
Pto. Ebullición: 195 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 39…42 °C
Densidad: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004851
Núm. CAS: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,09461
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 39 - 42 °C
Molar Mass 124.21 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Flash Point 70 °C