Cloruro de tolueno-o-sulfonilo 80%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de tolueno-2-sulfonilo
L18983.06 L18983.14
L18983.06EA 84.1 EUR
L18983.06 L18983.14
Cloruro de tolueno-o-sulfonilo 80%
Cloruro de tolueno-o-sulfonilo
Purity: 97% CAS No.: 133-59-5 Molecular Formula: C7H7ClO2S Formula Weight: 190.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: 10° Boiling Point: 154°/10mm Beilstein Reference: 973180 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00024874
Formula: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Pto. Ebullición: 154 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 1,338
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024874
Núm. CAS: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN: 3265
ADR: 8,II