Cloruro de tolueno-m-sulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 1899-93-0
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5480
Odour: Acrid
Boiling Point: 252-253°
Beilstein Reference: 2087865
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051747
Formula:
C₇H₇ClO₂S Pto. Ebullición: 252…253 °C Densidad: 1,314 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051747 Núm. CAS: 1899-93-0 UN: 3265 ADR: 8,II |