Cloruro de tolueno-p-sulfonilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de tolueno-4-sulfonilo, Cloruro de tosilo
139030020 139030250 139035000 139031000 139030100
139030020.EA 220 EUR
139030020. 139030250. 139035000. 139031000. 139030100.
Cloruro de tolueno-p-sulfonilo 99+%
Cloruro de tolueno-p-sulfonilo
Formula: C₇H₇ClO₂S
MW: 190.65 g/mol
Pto. Ebullición: 134 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 67…69 °C
Pto. de inflamación: 128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007450
Núm. CAS: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,09612
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 69 °C
Assay ≥99.0 %
Impurity ≤0.3 % Total free acid (as toluenesulfonic acid)