Cloruro de tolueno-p-sulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloruro de tolueno-4-sulfonilo, Cloruro de tosilo
Purity: 98%
CAS No.: 98-59-9
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point: 128°(262°F)
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 146°/15mm
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, and ether. Insoluble in water
Beilstein Reference: 607898
Merck Reference: 14,9534
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007450
Formula:
C₇H₇ClO₂S MW: 190,65 g/mol Pto. Ebullición: 146 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 67…70 °C Densidad: 1,35 Pto. de inflamación: 128 °C (262 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007450 Núm. CAS: 98-59-9 EINECS: 202-684-8 UN: 3261 ADR: 8,II Índice Merck: 14,9534 |