Tolueno-2-sulfonamida ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methylbenzene-1-sulphonamide, 2-Methylbenzenesulphonamide, o-Toluenesulphonamide
B20544.09
B20544.18
B20544.09EA
49.3
EUR
B20544.09
B20544.18
Tolueno-2-sulfonamida ≥99%
Tolueno-2-sulfonamida
Purity: 99%
CAS No.: 88-19-7
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Flash Point: 178°(352°F)
Melting Point: 156°
Boiling Point: 210°/1mm
Beilstein Reference: 1102362
MDL No.: MFCD00007934
Formula:
C₇H₉NO₂S Pto. Ebullición: 210 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 156 °C Pto. de inflamación: 178 °C (352 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007934 Núm. CAS: 88-19-7 EINECS: 201-808-0 |