Tolueno-4-sulfonamida 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
147690010 147692500 147690050
ACRO147690010EA 95.6 EUR
ACRO147690010 ACRO147692500 ACRO147690050
Tolueno-4-sulfonamida 99%
Tolueno-4-sulfonamida
Formula: C₇H₉NO₂S
Pto. Ebullición: 221 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 136…140 °C
Pto. de inflamación: 202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011692
Núm. CAS: 70-55-3
EINECS: 200-741-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥98.5 %