Tolueno-4-sulfonamida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12156.0C
A12156.0E
A12156.30
A12156.36
A12156.0CEA
485
EUR
A12156.0C
A12156.0E
A12156.30
A12156.36
Tolueno-4-sulfonamida ≥98%
Tolueno-4-sulfonamida
Purity: 98+%
CAS No.: 70-55-3
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Flash Point: 202°(395°F)
Melting Point: 136-139°
Boiling Point: 221°/10mm
Beilstein Reference: 472689
MDL No.: MFCD00011692
Formula:
C₇H₉NO₂S Pto. Ebullición: 221 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 136…139 °C Pto. de inflamación: 202 °C (395 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011692 Núm. CAS: 70-55-3 EINECS: 200-741-1 |