Tolueno-4-sulfonamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08230.0100
8.08230.1000
8.08230.9025
8.08230.0100EA
27
EUR
8.08230.0100
8.08230.1000
8.08230.9025
Tolueno-4-sulfonamida para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tolueno-4-sulfonamida
Formula:
C₇H₉NO₂S Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 136…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011692 Núm. CAS: 70-55-3 EINECS: 200-741-1 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 3200 mg/l (25 °C) |
Melting Point | 136 - 138 °C |
Molar Mass | 171.21 g/mol |
Boiling Point | 220 - 222 °C (13 hPa) |
Flash Point | 202 °C |