Tolueno-4-sulfonohidrazida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Metilbencenosulfonohidrazida
157860250 157861000 157865000
ACRO157860250EA 37.2 EUR
ACRO157860250 ACRO157861000 ACRO157865000
Tolueno-4-sulfonohidrazida 97%
Tolueno-4-sulfonohidrazida
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186.23 g/mol
Pto. Ebullición: 332
Pto. de fusión: 109…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007588
Núm. CAS: 1576-35-8
EINECS: 216-407-3
UN: 3226
ADR: 4.1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 113 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %