Tolueno-4-sulfonato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
147230010 147232500 147230500
ACRO147230010EA 207 EUR
ACRO147230010 ACRO147232500 ACRO147230500
Tolueno-4-sulfonato de etilo 98%
Tolueno-4-sulfonato de etilo
Formula: C₉H₁₂O₃S
Pto. Ebullición: 158…162 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 32…34 °C
Densidad: 1,174 g/cm³
Pto. de inflamación: 157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009100
Núm. CAS: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,03889
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %