Tolueno-4-sulfonato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24658.0B
B24658.18
B24658.30
B24658.PG
B24658.0BEA
205
EUR
B24658.0B
B24658.18
B24658.30
B24658.PG
Tolueno-4-sulfonato de etilo ≥98%
Tolueno-4-sulfonato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 80-40-0
Molecular Formula: C9H12O3S
Formula Weight: 200.26
Flash Point: 157°(314°F)
Refractive Index: 1.5110
Melting Point: 29-34°
Boiling Point: 221°
Beilstein Reference: 611213
Merck Reference: 14,3858
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00009100
Formula:
C₉H₁₂O₃S Pto. Ebullición: 221 °C Pto. de fusión: 29…34 °C Densidad: 1,170 Pto. de inflamación: 157 °C (314 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009100 Núm. CAS: 80-40-0 EINECS: 201-276-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,3858 |