Tolueno-4-sulfonato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08332.0100 8.08332.0500 8.08332.5000
8.08332.0100EA 40.9 EUR
8.08332.0100 8.08332.0500 8.08332.5000
Tolueno-4-sulfonato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tolueno-4-sulfonato de etilo
Formula: C₉H₁₂O₃S
Pto. Ebullición: 158 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 30…32 °C
Densidad: 1,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009100
Núm. CAS: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,03889
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.24 g/l (25 °C)
Melting Point 30 - 32 °C
Molar Mass 200.25 g/mol
Boiling Point 221 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (14 °C)
Flash Point 158 °C
Density 1.174 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C