Tolueno-4-sulfonato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
170101000 170105000 170100025
ACRO170101000EA 27.7 EUR
ACRO170101000 ACRO170105000 ACRO170100025
Tolueno-4-sulfonato de metilo 97%
Tolueno-4-sulfonato de metilo
Formula: C₈H₁₀O₃S
Pto. Ebullición: 292 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 24…30 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008417
Núm. CAS: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
Melting point 24 to 30°C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Acidity ≤0.2 %
Titration excess NaOH 96.0 to 104.0 %