Tolueno-4-sulfonato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
A10881.0B
A10881.30
A10881.0BEA
126
EUR
A10881.0B
A10881.30
Tolueno-4-sulfonato de metilo ≥98%
Tolueno-4-sulfonato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 80-48-8
Molecular Formula: C8H10O3S
Formula Weight: 186.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 152°(305°F)
Refractive Index: 1.5185
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 140°/20mm
Beilstein Reference: 609209
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00008417
Formula:
C₈H₁₀O₃S MW: 186,23 g/mol Pto. Ebullición: 140 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 24…28 °C Densidad: 1,234 Pto. de inflamación: 152 °C (305 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008417 Núm. CAS: 80-48-8 EINECS: 201-283-5 ADR: 8,II |