Tolueno-4-sulfonato de metilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9050 8.08333.9025
8.08333.0100EA 35 EUR
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9050 8.08333.9025
Tolueno-4-sulfonato de metilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tolueno-4-sulfonato de metilo
Formula: C₈H₁₀O₃S
Pto. Ebullición: 292 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 28…30 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008417
Núm. CAS: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 186.23 g/mol
Boiling Point 292 °C (1013 hPa)
Flash Point 130 °C
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Synonyms p-Toluenesulfonic acid methyl ester
Hill Formula C8H10O3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3CH3