Tolueno-4-sulfonato de sodio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p-Toluenesulphonic acid sodium salt, Sodium p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid sodium salt
421231000 421235000
ACRO421231000EA 74.3 EUR
ACRO421231000 ACRO421235000
Tolueno-4-sulfonato de sodio
Tolueno-4-sulfonato de sodio
Formula: C₇H₇NaO₃S
Pto. de fusión: >400 °C
Pto. de inflamación: >500 °C
Número MDL: MFCD00798566
Núm. CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥98.0 %