Tolueno-4-sulfonato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: p-Toluenesulphonic acid sodium salt, Sodium p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21125.0005 8.21125.0250
8.21125.0005EA 31.4 EUR
8.21125.0005 8.21125.0250
Tolueno-4-sulfonato de sodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tolueno-4-sulfonato de sodio
Formula: C₇H₇NaO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798566
Núm. CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 194.18 g/mol
Synonyms 4-Toluenesulfonic acid sodium salt
Hill Formula C7H7NaO3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3Na