sec-Pentilbenceno tech. 85%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20114.03 B20114.06
B20114.03EA 31 EUR
B20114.03 B20114.06
sec-Pentilbenceno tech. 85%, grado técnico
sec-Pentilbenceno
Purity: 85% CAS No.: 2719-52-0 Molecular Formula: C11H16 Formula Weight: 148.25 MDL No.: MFCD00027145
Formula: C₆H₅CH(CH₃)(CH₂)₂CH₃
Pto. Ebullición: 199 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 0,86
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027145
Núm. CAS: 2719-52-0
EINECS: 220-324-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60055bc3cdb898232d206ebc8820a9ae4baeddad&vid=c1f51310fc109ac05ab29c0bd677f218b189619e&prid=web&clid=SAPDAM