Tolueno ≥99.3%, Laboratory Reagent
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
179965-10L 179965-1L 179965-2.5L 179965-6X1L
179965-10LEA 342 EUR
179965-10L 179965-1L 179965-2.5L 179965-6X1L
Tolueno ≥99.3%, Laboratory Reagent
Tolueno
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 635760
Formula: C₆H₅CH₃
Pto. Ebullición: 110,6 °C
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008512
Núm. CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
IR: 05-2114615130-69
Índice Merck: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.3 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Refractive Index n20/D 1.496 (lit.)
Autoignition Temperature 997 °F
Vapor Pressure 22 mmHg ( 20 °C)