1-terc-Butil-4-etinilbenceno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Etinil-4-terc-butilbenceno
380850050 380850250
ACRO380850050EA 67.5 EUR
ACRO380850050 ACRO380850250
1-terc-Butil-4-etinilbenceno 96%
1-terc-Butil-4-etinilbenceno
Formula: C₁₂H₁₄
Pto. Ebullición: 130 °C (40 mmHg)
Pto. de inflamación: 82,2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190197
Núm. CAS: 772-38-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %