1-terc-Butil-4-etinilbenceno ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
1-Etinil-4-terc-butilbenceno
43920.04
43920.09
43920.18
43920.04EA
45.1
EUR
43920.04
43920.09
43920.18
1-terc-Butil-4-etinilbenceno ≥90%
1-terc-Butil-4-etinilbenceno
Purity: 90+%
CAS No.: 772-38-3
Molecular Formula: C12H14
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 82°(180°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.878
Refractive Index: 1.5297
Odour: Characteristic
Boiling Point: 130°/40mm
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00190197
Formula:
C₁₂H₁₄ Pto. Ebullición: 130 °C (40 mmHg) Densidad: 0,878 Pto. de inflamación: 82 °C (180 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190197 Núm. CAS: 772-38-3 UN: 3082 ADR: 9,III |