1-Propil-4-etinilbenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
1-Etinil-4-propilbenceno
B25065.06
B25065.14
B25065.06EA
93
EUR
B25065.06
B25065.14
1-Propil-4-etinilbenceno ≥97%
1-Propil-4-etinilbenceno
Purity: 97%
CAS No.: 62452-73-7
Molecular Formula: C11H12
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.5340
Boiling Point: 205°
MDL No.: MFCD00173886
Formula:
C₁₁H₁₂ Pto. Ebullición: 205 °C Densidad: 0,91 Pto. de inflamación: 67 °C (153 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173886 Núm. CAS: 62452-73-7 |